2-Cloro-3-(clorometil)quinolina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C2861-1G C2861-5G
TCIAC2861-1GEA 49 EUR
TCIAC2861-1G TCIAC2861-5G
2-Cloro-3-(clorometil)quinolina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-3-(clorometil)quinolina
Formula: C₁₀H₇Cl₂N
Número MDL: MFCD05865134
Núm. CAS: 90097-52-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C