5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C2864-5G C2864-25G
TCIAC2864-5GEA 59 EUR
TCIAC2864-5G TCIAC2864-25G
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride
Formula: C5H2Cl2OS
MW: 181,04 g/mol
Pto. Ebullición: 225°C
Número MDL: MFCD00043886
Núm. CAS: 42518-98-9
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %