Clotrimazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(2-Chlorotrityl)imidazole, 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]imidazole
C2867-5G
C2867-25G
TCIAC2867-5GEA
27
EUR
TCIAC2867-5G
TCIAC2867-25G
Clotrimazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Clotrimazole
Formula:
C₂₂H₁₇ClN₂ MW: 344.84 g/mol |
Número MDL:
MFCD00057220 Núm. CAS: 23593-75-1 EINECS: 245-764-8 Índice Merck: 14,02417 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 144.0 to 148.0 deg-C |