6-Chloro-3-formylchromone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
C2869-5G C2869-25G
TCIAC2869-5GEA 64 EUR
TCIAC2869-5G TCIAC2869-25G
6-Chloro-3-formylchromone ≥98.0% (por GC)
6-Chloro-3-formylchromone
Formula: C₁₀H₅ClO₃
MW: 208,597 g/mol
Número MDL: MFCD00139138
Núm. CAS: 42248-31-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C