6-Chloro-4-hydroxycoumarin ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-4-hydroxy-2H-chromen-2-one
C2870-1G C2870-5G
TCIAC2870-1GEA 27 EUR
TCIAC2870-1G TCIAC2870-5G
6-Chloro-4-hydroxycoumarin ≥97.0% (by GC, titration analysis)
6-Chloro-4-hydroxycoumarin
Formula: C₉H₅ClO₃
MW: 196,59 g/mol
Número MDL: MFCD00239399
Núm. CAS: 19484-57-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %