λ-Carrageenan, low viscosity
Proveedor: TCI
Sinónimos: lambda-Carrageenan (High-viscosity)
C2871-1G C2871-5G
TCIAC2871-1GEA 37 EUR
TCIAC2871-1G TCIAC2871-5G
λ-Carrageenan, low viscosity
lambda-Carrageenan
Número MDL: MFCD00151513
Núm. CAS: 9064-57-7
EINECS: 232-953-5
Índice Merck: 14,01864
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Viscosity min. 10 mPa-s (0.3 %, H2O, 25 deg-C)
Drying loss max. 15.0 %
Ash Content max. 30.0 %