Benzyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Benzyl 3-pyrroline-1-carboxylate, 1H-pyrrole-1-carboxylic acid, 2,5-dihydro-, phenylmethyl ester, benzyl 2,5-dihydropyrrole-1-carboxylate, Benzyl 2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
C2872-1G
C2872-5G
TCIAC2872-1GEA
54
EUR
TCIAC2872-1G
TCIAC2872-5G
Benzyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Benzyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Formula:
C₁₂H₁₃NO₂ MW: 203,241 g/mol Pto. Ebullición: 126°C |
Número MDL:
MFCD01863559 Núm. CAS: 31970-04-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...