3-Chloro-4-((3-fluorobenzyl)oxy)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)aniline
C2874-1G C2874-5G
TCIAC2874-1GEA 31 EUR
TCIAC2874-1G TCIAC2874-5G
3-Chloro-4-((3-fluorobenzyl)oxy)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Chloro-4-((3-fluorobenzyl)oxy)aniline
Formula: C₁₃H₁₁ClFNO
MW: 251,69 g/mol
Número MDL: MFCD06809822
Núm. CAS: 202197-26-0
EINECS: 445-590-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C