3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Chloro-1-((3-fluorobenzyl)oxy)-4-nitrobenzene, 2-Chloro-1-(3-fluorobenzyloxy)-4-nitrobenzene
C2875-1G C2875-5G
TCIAC2875-1GEA 28 EUR
TCIAC2875-1G TCIAC2875-5G
3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)nitrobenzene
Formula: C₁₃H₉ClFNO₃
MW: 281,67 g/mol
Número MDL: MFCD06809827
Núm. CAS: 443882-99-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C