1-(3-Chloroanilino)-4-phenylphthalazine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-(3-Chlorophenyl)-4-phenylphthalazin-1-amine, MY-5445, 1-(3-Chlorophenyl)amino-4-phenylphthalazine
C2884-20MG C2884-100MG
TCIAC2884-20MGEA 54 EUR
TCIAC2884-20MG TCIAC2884-100MG
1-(3-Chloroanilino)-4-phenylphthalazine ≥98.0% (por GC)
1-(3-Chloroanilino)-4-phenylphthalazine
Formula: C₂₀H₁₄ClN₃
MW: 331,80 g/mol
Número MDL: MFCD00209838
Núm. CAS: 78351-75-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %