(2-Carboxyethyl)phenylphosphinic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-(Hydroxy(phenyl)phosphoryl)propanoic acid, 3-Hydroxyphenylphosphinylpropanoic acid
C2887-5G
C2887-25G
TCIAC2887-5GEA
66
EUR
TCIAC2887-5G
TCIAC2887-25G
(2-Carboxyethyl)phenylphosphinic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(2-Carboxyethyl)phenylphosphinic acid
Formula:
C₉H₁₁O₄P MW: 214,16 g/mol |
Número MDL:
MFCD08704562 Núm. CAS: 14657-64-8 EINECS: 411-200-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 158.0 to 162.0 deg-C |