4-Chloro-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2888-5G C2888-25G
TCIAC2888-5GEA 57 EUR
TCIAC2888-5G TCIAC2888-25G
4-Chloro-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
4-Chloro-1H-pyrazole
Formula: C₃H₃ClN₂
MW: 102,5200 g/mol
Pto. Ebullición: 220°C
Número MDL: MFCD00159634
Núm. CAS: 15878-00-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C