5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C2890-1G
C2890-5G
TCIAC2890-1GEA
53
EUR
TCIAC2890-1G
TCIAC2890-5G
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formula:
C₉H₅ClO₃ |
Número MDL:
MFCD00060512 Núm. CAS: 10242-10-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |