4-Cyano-4'-ethylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2892-5G C2892-25G
TCIAC2892-5GEA 56 EUR
TCIAC2892-5G TCIAC2892-25G
4-Cyano-4'-ethylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Cyano-4'-ethylbiphenyl
Formula: C₁₅H₁₃N
Pto. Ebullición: 205°C
Número MDL: MFCD00799420
Núm. CAS: 58743-75-2
EINECS: 261-414-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C