2'-Cyanoacetanilide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Cyanoacetanilide, 2-Cyano-N-phenylacetamide
C2894-1G
C2894-5G
TCIAC2894-1GEA
27
EUR
TCIAC2894-1G
TCIAC2894-5G
2'-Cyanoacetanilide ≥98.0% (por GC)
2'-Cyanoacetanilide
Formula:
C₉H₈N₂O MW: 160.1726 g/mol |
Número MDL:
MFCD00019840 Núm. CAS: 621-03-4 EINECS: 210-666-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 198.0 to 202.0 deg-C |