(3-Clorofenil)acetona ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
C2895-5G C2895-25G
TCIAC2895-5GEA 84 EUR
TCIAC2895-5G TCIAC2895-25G
(3-Clorofenil)acetona ≥95.0% (por GC)
(3-Clorofenil)acetona
Formula: C₉H₉ClO
Pto. Ebullición: 99°C
Número MDL: MFCD00082872
Núm. CAS: 14123-60-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %