7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Ethyl-7-chloro-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid, 7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
C2897-1G C2897-5G
TCIAC2897-1GEA 30 EUR
TCIAC2897-1G TCIAC2897-5G
7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Formula: C₁₂H₉ClFNO₃
Número MDL: MFCD00792459
Núm. CAS: 68077-26-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %