3-Chloro-1-phenylpropan-1-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Chloro-1-phenyl-1-propanol, 3-Chloro-1-phenyl-propanol, alpha-(2-Chloroethyl)benzyl alcohol
C2904-5G C2904-25G
TCIAC2904-5GEA 31 EUR
TCIAC2904-5G TCIAC2904-25G
3-Chloro-1-phenylpropan-1-ol ≥98.0% (por GC)
3-Chloro-1-phenylpropan-1-ol
Formula: C9H11ClO
MW: 170,6400 g/mol
Pto. Ebullición: 116°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09878800
Núm. CAS: 18776-12-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 31.0 to 36.0 deg-C