4-Chloro-3-nitrobenzophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2906-5G C2906-25G
TCIAC2906-5GEA 18 EUR
TCIAC2906-5G TCIAC2906-25G
4-Chloro-3-nitrobenzophenone ≥98.0% (por GC)
4-Chloro-3-nitrobenzophenone
Formula: C₁₃H₈ClNO₃
Pto. Ebullición: 235°C
Número MDL: MFCD00007081
Núm. CAS: 56107-02-9
EINECS: 259-995-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C