2-(3-Clorofenil)etanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Alcohol 3-clorofenetilico
C2907-5G C2907-25G
TCIAC2907-5GEA 63 EUR
TCIAC2907-5G TCIAC2907-25G
2-(3-Clorofenil)etanol ≥98.0% (por GC)
2-(3-Clorofenil)etanol
Formula: C₈H₉ClO
Pto. Ebullición: 79°C
Número MDL: MFCD00002892
Núm. CAS: 5182-44-5
EINECS: 225-964-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %