2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
C2908-1G C2908-5G
TCIAC2908-1GEA 48 EUR
TCIAC2908-1G TCIAC2908-5G
2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane ≥98.0% (por GC)
2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane
Formula: C₁₂H₁₄ClFO₂
MW: 244,69 g/mol
Pto. Ebullición: 112°C
Número MDL: MFCD00020909
Núm. CAS: 3308-94-9
EINECS: 221-993-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %