4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol
C2909-5G C2909-25G
TCIAC2909-5GEA 132 EUR
TCIAC2909-5G TCIAC2909-25G
4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine
Formula: C₁₂H₁₃ClF₃NO
MW: 279,69 g/mol
Número MDL: MFCD00066999
Núm. CAS: 21928-50-7
EINECS: 244-665-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C