4-Cyano-4''-n-pentyl-p-terphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2910-1G C2910-5G
TCIAC2910-1GEA 43 EUR
TCIAC2910-1G TCIAC2910-5G
4-Cyano-4''-n-pentyl-p-terphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Cyano-4''-n-pentyl-p-terphenyl
Formula: C₂₄H₂₃N
Pto. de fusión: 130°C
Número MDL: MFCD00799423
Núm. CAS: 54211-46-0
EINECS: 259-028-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 128 to 240 deg-C