4-Cyano-4'-propoxybiphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4'-Propoxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
C2911-1G
C2911-5G
TCIAC2911-1GEA
25
EUR
TCIAC2911-1G
TCIAC2911-5G
4-Cyano-4'-propoxybiphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Cyano-4'-propoxybiphenyl
Formula:
C₁₆H₁₅NO MW: 237,3 g/mol |
Número MDL:
MFCD00183206 Núm. CAS: 52709-86-1 EINECS: 258-122-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 71.0 to 75.0 deg-C |