3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-Chloro-5-fluorophenlyboronic acid
C2914-1G C2914-5G
TCIAC2914-1GEA 32 EUR
TCIAC2914-1G TCIAC2914-5G
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BClFO₂
MW: 174,37 g/mol
Número MDL: MFCD06801741
Núm. CAS: 328956-61-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %