6-Chloro-1-tetralone ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2917-1G C2917-5G
TCIAC2917-1GEA 43 EUR
TCIAC2917-1G TCIAC2917-5G
6-Chloro-1-tetralone ≥96.0% (por GC)
6-Chloro-1-tetralone
Formula: C₁₀H₉ClO
Pto. Ebullición: 150°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04114377
Núm. CAS: 26673-31-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %