1-(3-Chloropropyl)piperidine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
N-(3-Chloropropyl)piperidine hydrochloride
C2922-1G
C2922-5G
TCIAC2922-1GEA
28
EUR
TCIAC2922-1G
TCIAC2922-5G
1-(3-Chloropropyl)piperidine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-(3-Chloropropyl)piperidine hydrochloride
Formula:
C₈H₁₇Cl₂N MW: 198,14 g/mol |
Número MDL:
MFCD00012838 Núm. CAS: 5472-49-1 EINECS: 226-812-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 216.0 to 220.0 deg-C |