3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C2925-5G C2925-25G
TCIAC2925-5GEA 53 EUR
TCIAC2925-5G TCIAC2925-25G
3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone
Formula: C₇H₆N₂O₂
Número MDL: MFCD08059559
Núm. CAS: 21642-98-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb55891bbf135ead9d2fff8d1a8b2084fed7531a&vid=b33d4c881bca4db4757c977570835d6ce3974524&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %