2-(Chloromethyl)-4-methylquinazoline ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C2928-200MG C2928-1G
TCIAC2928-200MGEA 29 EUR
TCIAC2928-200MG TCIAC2928-1G
2-(Chloromethyl)-4-methylquinazoline ≥98.0% (por GC)
2-(Chloromethyl)-4-methylquinazoline
Formula: C₁₀H₉ClN₂
Número MDL: MFCD09807547
Núm. CAS: 109113-72-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C