4-Cloro-1-iodo-2-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

C2932-1G C2932-5G
TCIAC2932-1GEA 53 EUR
TCIAC2932-1G TCIAC2932-5G
4-Cloro-1-iodo-2-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
4-Cloro-1-iodo-2-nitrobenceno
Formula: C₆H₃ClINO₂
Número MDL: MFCD11226294
Núm. CAS: 5446-05-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28de99670cb83aa05ad135584c1d52f49d0b7240&vid=28de99670cb83aa05ad135584c1d52f49d0b7240&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR