Cefotetan ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
C2936-25MG C2936-250MG
TCIAC2936-25MGEA 16 EUR
TCIAC2936-25MG TCIAC2936-250MG
Cefotetan ≥98.0% (by HPLC)
Cefotetan
Formula: C₁₇H₁₇N₇O₈S₄
MW: 575,60 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00864983
Núm. CAS: 69712-56-7
EINECS: 274-093-3
Índice Merck: 14,01934
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +115.0 to +122.0 deg (C=1,0.5%NaHCO3 sol. (0.5%))