Chlorambucil ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-(4-(Bis(2-chloroethyl)amino)phenyl)butanoic acid, 4-[4-[Bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]butyric Acid
C2939-200MG C2939-1G
TCIAC2939-200MGEA 50 EUR
TCIAC2939-200MG TCIAC2939-1G
Chlorambucil ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Chlorambucil
Formula: C₁₄H₁₉Cl₂NO₂
MW: 304,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00021783
Núm. CAS: 305-03-3
EINECS: 206-162-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,02073
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C