3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C2945-1G
C2945-5G
TCIAC2945-1GEA
46
EUR
TCIAC2945-1G
TCIAC2945-5G
3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Formula:
C₇H₆BFO₄ |
Número MDL:
MFCD03095129 Núm. CAS: 872460-12-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 110.0 % |