Ácido (3-cloro-2-fluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihidroxi(3-cloro-2-fluorofenil)borano
C2946-1G C2946-5G
TCIAC2946-1GEA 27 EUR
TCIAC2946-1G TCIAC2946-5G
Ácido (3-cloro-2-fluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (3-cloro-2-fluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BClFO₂
MW: 174.37 g/mol
Pto. de fusión: 247°C
Número MDL: MFCD05664224
Núm. CAS: 352535-82-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %