2-Cloro-5-(trifluorometil)fenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Chloro-3-hydroxybenzotrifluoride, 1-Chlor-2-hydroxy-4-(trifluormethyl)benzol
C2947-5G
C2947-25G
TCIAC2947-5GEA
32
EUR
TCIAC2947-5G
TCIAC2947-25G
2-Cloro-5-(trifluorometil)fenol ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-5-(trifluorometil)fenol
Formula:
C₇H₄ClF₃O MW: 196.56 g/mol Pto. Ebullición: 88°C Densidad: 1.459 Pto. de inflamación: 46°C |
Número MDL:
MFCD00019995 Núm. CAS: 40889-91-6 UN: 1993 ADR: 3 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |