1-(Chloroacetyl)pyrrolidine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2948-1G C2948-5G
TCIAC2948-1GEA 51 EUR
TCIAC2948-1G TCIAC2948-5G
1-(Chloroacetyl)pyrrolidine ≥97.0% (por GC)
1-(Chloroacetyl)pyrrolidine
Formula: C₆H₁₀ClNO
Pto. Ebullición: 105°C
Número MDL: MFCD01217237
Núm. CAS: 20266-00-6
EINECS: 243-658-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C