4-Chloropicolinamide ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Chloropyridine-2-carboxamide
C2949-1G C2949-5G
TCIAC2949-1GEA 18 EUR
TCIAC2949-1G TCIAC2949-5G
4-Chloropicolinamide ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Chloropicolinamide
Formula: C₆H₅ClN₂O
MW: 156,57 g/mol
Número MDL: MFCD01085339
Núm. CAS: 99586-65-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C