(4-Chloro-2-pyridinyl)methanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
C2950-1G
C2950-5G
TCIAC2950-1GEA
30
EUR
TCIAC2950-1G
TCIAC2950-5G
(4-Chloro-2-pyridinyl)methanol ≥98.0% (por GC)
(4-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Formula:
C₆H₆ClNO Pto. Ebullición: 66°C |
Número MDL:
MFCD07437885 Núm. CAS: 63071-10-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 43.0 to 47.0 deg-C |