2-Chloro-6-methylquinoline-3-carbaldehyde ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloro-6-methylquinoline-3-carboxaldehyde, 2-Chloro-3-formyl-6-methylquinoline
C2953-5G
C2953-25G
TCIAC2953-5GEA
87
EUR
TCIAC2953-5G
TCIAC2953-25G
2-Chloro-6-methylquinoline-3-carbaldehyde ≥96.0% (por GC)
2-Chloro-6-methylquinoline-3-carbaldehyde
Formula:
C₁₁H₈ClNO MW: 205,6400 g/mol |
Número MDL:
MFCD01912773 Núm. CAS: 73568-27-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Melting point | 122.0 to 126.0 deg-C |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)