2-Chloro-5-methylpyrimidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2957-1G C2957-5G
TCIAC2957-1GEA 35 EUR
TCIAC2957-1G TCIAC2957-5G
2-Chloro-5-methylpyrimidine ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-5-methylpyrimidine
Formula: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Número MDL: MFCD09260903
Núm. CAS: 22536-61-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C