1-(4-Clorofenil)-2-tiourea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N-(4-Clorofenil)tiourea, 4-Clorofeniltiourea
C2960-5G C2960-25G
TCIAC2960-5GEA 75 EUR
TCIAC2960-5G TCIAC2960-25G
1-(4-Clorofenil)-2-tiourea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1-(4-Clorofenil)-2-tiourea
Formula: (C₆H₄Cl)NC(S)NH₂
MW: 186.66 g/mol
Pto. Ebullición: 304
Número MDL: MFCD00022168
Núm. CAS: 3696-23-9
EINECS: 223-022-4
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C