4,4'-Carbonyldimorpholine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
C2962-1G
C2962-5G
TCIAC2962-1GEA
123
EUR
TCIAC2962-1G
TCIAC2962-5G
4,4'-Carbonyldimorpholine ≥98.0% (por GC)
4,4'-Carbonyldimorpholine
Formula:
C₉H₁₆N₂O₃ |
Número MDL:
MFCD06200603 Núm. CAS: 38952-62-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 142.0 to 146.0 deg-C |