4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
N-(3-Chloro-4-((3-fluorobenzyl)oxy)phenyl)-6-iodoquinazolin-4-amine
C2965-1G
C2965-5G
TCIAC2965-1GEA
40
EUR
TCIAC2965-1G
TCIAC2965-5G
4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline
Formula:
C₂₁H₁₄ClFIN₃O MW: 505,72 g/mol |
Número MDL:
MFCD09998827 Núm. CAS: 231278-20-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 223.0 to 227.0 deg-C |