1-Cyclohexyl-2-thiourea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
C2966-200MG C2966-1G
TCIAC2966-200MGEA 47 EUR
TCIAC2966-200MG TCIAC2966-1G
1-Cyclohexyl-2-thiourea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1-Cyclohexyl-2-thiourea
Formula: C₇H₁₄N₂S
Número MDL: MFCD00060341
Núm. CAS: 5055-72-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6feef0e8c370adde803c5d11fee28c0a0f5431db&vid=6feef0e8c370adde803c5d11fee28c0a0f5431db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C