4'-Cloro-2'-hidroxiacetofenona ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(4-Cloro-2-hidroxifenil)etan-1-ona
C2968-5G C2968-25G
TCIAC2968-5GEA 48 EUR
TCIAC2968-5G TCIAC2968-25G
4'-Cloro-2'-hidroxiacetofenona ≥96.0% (por GC)
4'-Cloro-2'-hidroxiacetofenona
Formula: C₈H₇ClO₂
Pto. Ebullición: 122°C
Número MDL: MFCD00238557
Núm. CAS: 6921-66-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 96.0 %