4-Chloro-5-methoxypyridazin-3(2H)-one ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-5-methoxy-3(2H)-pyridazinone
C2972-200MG C2972-1G
TCIAC2972-200MGEA 46 EUR
TCIAC2972-200MG TCIAC2972-1G
4-Chloro-5-methoxypyridazin-3(2H)-one ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Chloro-5-methoxypyridazin-3(2H)-one
Formula: C₅H₅ClN₂O₂
MW: 160,56 g/mol
Número MDL: MFCD04971392
Núm. CAS: 63910-43-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %