5'-Cloro-2'-hidroxi-3'-nitroacetofenona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Chlor-3-ethanoyl-4-hydroxy-5-nitrobenzene, 1-(5-Chloro-2-hydroxy-3-nitrophenyl)ethanone
C2973-5G C2973-25G
TCIAC2973-5GEA 17 EUR
TCIAC2973-5G TCIAC2973-25G
5'-Cloro-2'-hidroxi-3'-nitroacetofenona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5'-Cloro-2'-hidroxi-3'-nitroacetofenona
Formula: C₈H₆ClNO₄
MW: 215,59 g/mol
Número MDL: MFCD00191921
Núm. CAS: 84942-40-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C