Triacetato de cerio hidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Acetic acid cerium (III) salt hydrate, Cerium (III) acetate hydrate
C2974-25G
C2974-500G
TCIAC2974-25GEA
25
EUR
TCIAC2974-25G
TCIAC2974-500G
Triacetato de cerio hidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Triacetato de cerio hidrato
Formula:
C₆H₉CeO₆·H₂O MW: 335.266 g/mol Pto. de fusión: 308°C |
Número MDL:
MFCD00150533 Núm. CAS: 206996-60-3 EINECS: 208-654-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Water | 4.0 to 10.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...