7-Chloro-1-tetralone ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 7-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 7-Chloro-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
C2976-1G C2976-5G
TCIAC2976-1GEA 41 EUR
TCIAC2976-1G TCIAC2976-5G
7-Chloro-1-tetralone ≥95.0% (por GC)
7-Chloro-1-tetralone
Formula: C₁₀H₉ClO
MW: 180,63 g/mol
Pto. Ebullición: 115°C
Número MDL: MFCD01928386
Núm. CAS: 26673-32-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C