Cy-vBRIDP® ≥90.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Cy-vBRIDP®, Dicyclohexyl(2,2-diphenyl-1-methylvinyl)phosphine
C2981-200MG C2981-1G
TCIAC2981-200MGEA 23 EUR
TCIAC2981-200MG TCIAC2981-1G
Cy-vBRIDP® ≥90.0% (by HPLC)
Dicyclohexyl(1,1-diphenylprop-1-en-2-yl)phosphine
Formula: C₂₇H₃₅P
MW: 390,541 g/mol
Pto. de fusión: 130°C
Número MDL: MFCD10565627
Núm. CAS: 384842-24-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%